Imprimer
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929601-1G OR929601-250MG
APOSOR929601-1GEA 516 EUR
APOSOR929601-1G APOSOR929601-250MG
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride 95%
cis-5-Methyl-1H-hexahydropyrrolo[3,4-b]pyrrole dihydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21364419
Numéro CAS: 1363166-00-0