Imprimer
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929595-1G OR929595-250MG
APOSOR929595-1GEA 567 EUR
APOSOR929595-1G APOSOR929595-250MG
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine 95%
5-Chloro-n,n-dimethylpyridin-2-amine
Formule: C₇H₉ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13188972
Numéro CAS: 26163-06-4