Imprimer
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929449-10G OR929449-1G OR929449-5G
APOSOR929449-10GEA 647 EUR
APOSOR929449-10G APOSOR929449-1G APOSOR929449-5G
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 98%
1-(2-Methylphenyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03780730
Numéro CAS: 75815-74-6