Imprimer
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929417-1G OR929417-5G
APOSOR929417-1GEA 168 EUR
APOSOR929417-1G APOSOR929417-5G
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-5-methyl-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12827513
Numéro CAS: 39741-43-0