Imprimer
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929269-1G OR929269-250MG
APOSOR929269-1GEA 91.5 EUR
APOSOR929269-1G APOSOR929269-250MG
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate 95%
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139.152 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10565693
Numéro CAS: 40318-15-8