Imprimer
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929063-1G OR929063-250MG
APOSOR929063-1GEA 632 EUR
APOSOR929063-1G APOSOR929063-250MG
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate 95%
Methyl 5-cyclopropylisoxazole-3-carboxylate
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07390343
Numéro CAS: 887360-91-0