Imprimer
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR929053-1G OR929053-500MG
APOSOR929053-1GEA 114 EUR
APOSOR929053-1G APOSOR929053-500MG
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine, tech
7-Methyl-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₇H₈N₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846604
Numéro CAS: 1239648-57-7