Imprimer
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR929033-1G OR929033-5G
APOSOR929033-1GEA 178 EUR
APOSOR929033-1G APOSOR929033-5G
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine 98%
2-(Pyridin-2-yloxy)ethanamine
Formule: C₇H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00090835
Numéro CAS: 29450-07-5