Imprimer
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 3'-Methoxy-2'-nitroacetophenone
OR929028-1G OR929028-5G
APOSOR929028-1GEA 255 EUR
APOSOR929028-1G APOSOR929028-5G
3-Methoxy-2-nitroacetophenone 95%
3-Methoxy-2-nitroacetophenone
Formule: C₉H₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03428535
Numéro CAS: 33852-43-6