Imprimer
4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928998-1G OR928998-250MG
APOSOR928998-1GEA 632 EUR
APOSOR928998-1G APOSOR928998-250MG
4-Bromo-2-ethynylpyridine 98%
4-Bromo-2-ethynylpyridine
Formule: C₇H₄BrN
MW: 182.017 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189721
Numéro CAS: 1196155-22-2