Imprimer
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928980-1G OR928980-250MG
APOSOR928980-1GEA 288 EUR
APOSOR928980-1G APOSOR928980-250MG
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3-[(Dimethylamino)methyl]-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07186317
Numéro CAS: 116546-04-4