Imprimer
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928959-1G OR928959-5G
APOSOR928959-1GEA 219 EUR
APOSOR928959-1G APOSOR928959-5G
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde 95%
3-Allyl-4-ethoxybenzaldehyde
Formule: C₁₂H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08691768
Numéro CAS: 915922-34-8