Imprimer
(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928914-1G OR928914-5G
APOSOR928914-1GEA 219 EUR
APOSOR928914-1G APOSOR928914-5G
(1-Ethylpropyl)methylamine 95%
(1-Ethylpropyl)methylamine
Formule: C₆H₁₅N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09046900
Numéro CAS: 52317-98-3