Imprimer
Butyl methanesulphonate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928832-10G OR928832-5G OR928832-25G
APOSOR928832-10GEA 82.8 EUR
APOSOR928832-10G APOSOR928832-5G APOSOR928832-25G
Butyl methanesulphonate 95%
Butyl methanesulphonate
Formule: C₅H₁₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041257
Numéro CAS: 1912-32-9