Imprimer
4-Chloro-cinnoline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928827-1G OR928827-250MG
APOSOR928827-1GEA 264 EUR
APOSOR928827-1G APOSOR928827-250MG
4-Chloro-cinnoline 97%
4-Chloro-cinnoline
Formule: C₈H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09033775
Numéro CAS: 5152-84-1