Imprimer

N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR928806-1G OR928806-5G
APOSOR928806-1GEA 25.8 EUR
APOSOR928806-1G APOSOR928806-5G
N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine 95%
N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine
Formule: C₁₀H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040016
Numéro CAS: 13468-02-5

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR