Imprimer
5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928731-1G OR928731-5G
APOSOR928731-1GEA 23 EUR
APOSOR928731-1G APOSOR928731-5G
5-Hydroxy-1-cyclooctene 97%
5-Hydroxy-1-cyclooctene
Formule: C₈H₁₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252442
Numéro CAS: 4277-34-3