Imprimer
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928612-1G OR928612-5G
APOSOR928612-1GEA 52.2 EUR
APOSOR928612-1G APOSOR928612-5G
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid 95%
1-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Formule: C₉H₈N₂O₂
MW: 176.172 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15529044
Numéro CAS: 171919-37-2