Imprimer
4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928560-10G OR928560-1G OR928560-5G
APOSOR928560-10GEA 23.2 EUR
APOSOR928560-10G APOSOR928560-1G APOSOR928560-5G
4-Methyl-cinnamaldehyde 95%
4-Methyl-cinnamaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08460295
Numéro CAS: 56578-35-9