Imprimer
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928555-1G OR928555-5G
APOSOR928555-1GEA 0 EUR
APOSOR928555-1G APOSOR928555-5G
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate 98%
Methyl 5-(2-furyl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₉H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03778977
Numéro CAS: 33545-41-4