Imprimer
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Carboxy-6-(piperidin-1-yl)pyridine, 1-(6-Carboxypyridin-2-yl)piperidine, 6-(Piperidin-1-yl)picolinic acid
OR9285-1G OR9285-250MG
APOSOR9285-1GEA 323 EUR
APOSOR9285-1G APOSOR9285-250MG
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid 97%
6-(Piperidin-1-yl)pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
Point de fusion: 97.5…101.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08435860
Numéro CAS: 868755-50-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III