Imprimer
Methyl 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928397-1G OR928397-250MG
APOSOR928397-1GEA 647 EUR
APOSOR928397-1G APOSOR928397-250MG
Methyl 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetate 95%
Methyl 2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-1-yl)acetate
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834894
Numéro CAS: 172647-94-8