Imprimer
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928389-1G OR928389-5G
APOSOR928389-1GEA 284 EUR
APOSOR928389-1G APOSOR928389-5G
Sulphachloropyrazine sodium 98%
Sulphachloropyrazine sodium
Formule: C₁₀H₈ClN₄NaO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798154
Numéro CAS: 71720-40-6