Imprimer
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR928363-1G OR928363-250MG
APOSOR928363-1GEA 944 EUR
APOSOR928363-1G APOSOR928363-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde 97%
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carbaldehyde
Formule: C₈H₅BrN₂O
MW: 225.042 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01109402
Numéro CAS: 59938-40-8