Imprimer
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR928311-25G OR928311-5G
APOSOR928311-25GEA 238 EUR
APOSOR928311-25G APOSOR928311-5G
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one 95%
6-Methoxy-7-hydroxyquinazolin-4-one
Formule: C₉H₈N₂O₃
MW: 192.171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458441
Numéro CAS: 162012-72-8