Imprimer
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928310-1G OR928310-250MG
APOSOR928310-1GEA 78.3 EUR
APOSOR928310-1G APOSOR928310-250MG
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate 97%
Methyl 2-chloro-3-methylisonicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275065
Numéro CAS: 787596-41-2