Imprimer
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(5-Formyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)thiophene, 5-Formyl-1-methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole
OR9283-1G OR9283-250MG
APOSOR9283-1GEA 192 EUR
APOSOR9283-1G APOSOR9283-250MG
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde 97+%
1-Methyl-3-(thien-2-yl)-1H-pyrazole-5-carboxaldehyde
Formule: C₉H₈N₂OS
Point de fusion: 76…77 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08435884
Numéro CAS: 879896-48-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III