Imprimer
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928279-1G OR928279-250MG
APOSOR928279-1GEA 864 EUR
APOSOR928279-1G APOSOR928279-250MG
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine 95%
1-(1-Ethylpyrrolidin-3-yl)-N-methylmethanamine
Formule: C₈H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864495
Numéro CAS: 884504-74-9