Imprimer
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928153-1G OR928153-250MG OR928153-5G
APOSOR928153-1GEA 109 EUR
APOSOR928153-1G APOSOR928153-250MG APOSOR928153-5G
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene 97%
9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene
Formule: C₁₇H₁₈O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19441380
Numéro CAS: 182121-12-6