Imprimer
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928142-1G OR928142-250MG
APOSOR928142-1GEA 435 EUR
APOSOR928142-1G APOSOR928142-250MG
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid 95%
4,5,6,7-Tetrahydro-1,2-benzisoxazole-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701438
Numéro CAS: 90005-77-9