Imprimer
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR928099-1G OR928099-250MG
APOSOR928099-1GEA 58.7 EUR
APOSOR928099-1G APOSOR928099-250MG
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile 95%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbonitrile
Formule: C₈H₄ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11046237
Numéro CAS: 920965-87-3