Imprimer
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR928060-25G OR928060-5G
APOSOR928060-25GEA 848 EUR
APOSOR928060-25G APOSOR928060-5G
1-Acetyl-3-hydroxyindole 98%
1-Acetyl-3-hydroxyindole
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Point de fusion: 134…136 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047261
Numéro CAS: 33025-60-4