Imprimer
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: N-Methyl-3-phenoxyaniline
OR927848-1G OR927848-250MG
APOSOR927848-1GEA 574 EUR
APOSOR927848-1G APOSOR927848-250MG
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine 95%
Methyl-(3-phenoxy-phenyl)-amine
Formule: C₁₃H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06738789
Numéro CAS: 13024-17-4