Imprimer
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9278-1G OR9278-250MG OR9278-5G
APOSOR9278-1GEA 265 EUR
APOSOR9278-1G APOSOR9278-250MG APOSOR9278-5G
3-(Thien-3-yl)aniline 97%
3-(Thien-3-yl)aniline
Formule: C₁₀H₉NS
Point de fusion: 88,5…89 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06740169
Numéro CAS: 161886-96-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III