Imprimer
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927776-1G OR927776-250MG
APOSOR927776-1GEA 707 EUR
APOSOR927776-1G APOSOR927776-250MG
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide 95%
1-Benzyl-azetidine-2-carboxylic acid amide
Formule: C₁₁H₁₄N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658337
Numéro CAS: 40432-40-4