Imprimer
Chloromethyl ethyl carbonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927715-1G OR927715-5G
APOSOR927715-1GEA 77 EUR
APOSOR927715-1G APOSOR927715-5G
Chloromethyl ethyl carbonate 97%
Chloromethyl ethyl carbonate
Formule: C₄H₇ClO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00137995
Numéro CAS: 35179-98-7