Imprimer
2-Dimethylaminophenol 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927696-1G OR927696-250MG OR927696-5G
APOSOR927696-1GEA 87 EUR
APOSOR927696-1G APOSOR927696-250MG APOSOR927696-5G
2-Dimethylaminophenol 96%
2-Dimethylaminophenol
Formule: C₈H₁₁NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09965948
Numéro CAS: 3743-22-4