Imprimer
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Chloro-6-methoxypyridin-3-amine
OR927679-25G OR927679-5G
APOSOR927679-25GEA 652 EUR
APOSOR927679-25G APOSOR927679-5G
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Amino-3-chloro-2-methoxypyridine
Formule: C₆H₇ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13190367
Numéro CAS: 158387-20-3