Imprimer
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927654-10G OR927654-1G OR927654-5G
APOSOR927654-10GEA 516 EUR
APOSOR927654-10G APOSOR927654-1G APOSOR927654-5G
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 97%
4-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09880129
Numéro CAS: 918515-16-9