Imprimer
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927641-1G OR927641-5G
APOSOR927641-1GEA 255 EUR
APOSOR927641-1G APOSOR927641-5G
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid 97%
2-(1-Piperidinyl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00275762
Numéro CAS: 42093-97-0