Imprimer
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927579-1G OR927579-5G
APOSOR927579-1GEA 80.1 EUR
APOSOR927579-1G APOSOR927579-5G
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol 95%
7-Methoxyquinazoline-2,4-diol
Formule: C₉H₈N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18427204
Numéro CAS: 62484-12-2