Imprimer
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-3-Aminochromane Hydrochloride
OR927573-1G OR927573-250MG
APOSOR927573-1GEA 232 EUR
APOSOR927573-1G APOSOR927573-250MG
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride 95%
(S)-Chroman-3-amine hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22574992
Numéro CAS: 211506-60-4