Imprimer
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927527-1G OR927527-250MG
APOSOR927527-1GEA 406 EUR
APOSOR927527-1G APOSOR927527-250MG
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole 98%
3-Ethoxy-5-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234240
Numéro CAS: 3201-21-6