Imprimer
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927484-100MG OR927484-1G OR927484-250MG
APOSOR927484-100MGEA 183 EUR
APOSOR927484-100MG APOSOR927484-1G APOSOR927484-250MG
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 95%
3-Cyclopropyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formule: C₈H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04970939
Numéro CAS: 902837-67-6