3-(hydroxymethyl)-4-isopropoxybenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927479-1G
OR927479-250MG
APOSOR927479-1GEA
290
EUR
APOSOR927479-1G
APOSOR927479-250MG
3-(hydroxymethyl)-4-isopropoxybenzaldehyde 95%
3-(hydroxymethyl)-4-isopropoxybenzaldehyde
Formule:
C₁₁H₁₄O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD03180282 Numéro CAS: 959237-03-7 |