Imprimer
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927312-1G OR927312-250MG
APOSOR927312-1GEA 65.4 EUR
APOSOR927312-1G APOSOR927312-250MG
2,5-Dichloroquinoxaline 95%
2,5-Dichloroquinoxaline
Formule: C₈H₄Cl₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846477
Numéro CAS: 55687-05-3