Imprimer
α-methyl-2-furanethanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927143-1G OR927143-250MG
APOSOR927143-1GEA 435 EUR
APOSOR927143-1G APOSOR927143-250MG
α-methyl-2-furanethanol 95%
α-methyl-2-furanethanol
Formule: C₇H₁₀O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15145897
Numéro CAS: 66040-54-8