Imprimer
tert-Butyl cyclopropanecarboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927117-1G OR927117-25G OR927117-5G
APOSOR927117-1GEA 24.4 EUR
APOSOR927117-1G APOSOR927117-25G APOSOR927117-5G
tert-Butyl cyclopropanecarboxylate 95%
tert-Butyl cyclopropanecarboxylate
Formule: C₈H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09836696
Numéro CAS: 87661-20-9