Imprimer
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927108-1G OR927108-250MG
APOSOR927108-1GEA 217 EUR
APOSOR927108-1G APOSOR927108-250MG
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formule: C₆H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991919
Numéro CAS: 100047-52-7