Imprimer
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR927073-1G OR927073-250MG
APOSOR927073-1GEA 328 EUR
APOSOR927073-1G APOSOR927073-250MG
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(2,6-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formule: C₈H₉Cl₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658424
Numéro CAS: 885280-60-4